missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl Violet 2B, Spectrum™ Chemical

$304.32 - $2137.54

Identifiants chimiques

CAS 8004-87-3
voir les spécifications

Produits 3
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Packaging Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Packaging Prix Quantité  
18611756
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
ME17525GM
25 g Amber Glass Bottle
chaque for $304.32
Il en reste null
 
18611755
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
ME175100GM
100 g Amber Glass Bottle
chaque for $952.61
Il en reste null
 
18611754
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
ME1751KGBL
1 kg Amber Glass Bottle
chaque for $2,137.54
Il en reste null
 
Description

Description

Spécifications

Identifiants chimiques

8004-87-3

Spécifications

8004-87-3
Reagent
Blue/Green
Methyl Violet 2B
1
Amber Glass Bottle
25 g
Videos
FDS
Documents

Documents

CAUTION: For manufacturing or laboratory use only. Read and understand the label and Safety Data Sheet (SDS) prior to use.