missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithium Trifluoro(trifluoromethyl)borate - Dimethyl Carbonate Complex 98.0+%, TCI America™
$456.70 - $1623.59
Identifiants chimiques
| CAS | 1443685-69-5 |
|---|---|
| Molecular Formula | C4H6BF6LiO3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 233.829 |
| InChI Key | ZGAWBZORCLPFJC-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 56973698 |
| IUPAC Name | lithium;dimethyl carbonate;trifluoro(trifluoromethyl)boranuide |
| SMILES | [Li+].[B-](C(F)(F)F)(F)(F)F.COC(=O)OC |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
L02401G
|
TCI America
L02401G |
1 g |
chaque for $456.70
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
L02405G
|
TCI America
L02405G |
5 g |
chaque for $1,623.59
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 1443685-69-5 | |
| 233.829 | |
| 56973698 | |
| [Li+].[B-](C(F)(F)F)(F)(F)F.COC(=O)OC |
| C4H6BF6LiO3 | |
| ZGAWBZORCLPFJC-UHFFFAOYSA-N | |
| lithium;dimethyl carbonate;trifluoro(trifluoromethyl)boranuide |
Spécifications
| 1443685-69-5 | |
| C4H6BF6LiO3 | |
| ZGAWBZORCLPFJC-UHFFFAOYSA-N | |
| lithium;dimethyl carbonate;trifluoro(trifluoromethyl)boranuide | |
| 56973698 | |
| ≥98.0% (T) | |
| Lithium Trifluoro(trifluoromethyl)borate - Dimethyl Carbonate Complex |
| White | |
| 1 g | |
| [Li+].[B-](C(F)(F)F)(F)(F)F.COC(=O)OC | |
| 233.829 | |
| 233.83 | |
| Crystalline Powder |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Freezer