missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ SFM4Insect™ Médias

Numéro de catalogue. SH3091302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3091302 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH3091302 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30913.02
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Soutenir la croissance de nombreuses lignées cellulaires clés d’insectes et la production d’une variété de protéines recombinantes. HyClone™ SFM4Insect™ Le milieu est exempt de composants d’origine animale (ADCF).

  • Format : liquide

Spécifications

Forme Liquide
Type de produit Milieu cellulaire d’insecte
Méthode de stérilisation 0,2 μm Filtré stérile
Avec additifs Glutamine, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
Sans additif Pas de protéines, Sans rouge de phénol, Aucun HEPES
Quantité 1000 mL
Certifications/Conformité cGMP
Contenu et stockage 2° à 8 °C, loin de la lumière
Aperçu général SFM4Insect avec de la L-Glutamine, liquide