missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Média en poudre CDM4PERMAb

Numéro de catalogue. SH3087201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3087201 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH3087201 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30872.01
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un milieu chimiquement défini ADCF pour une utilisation avec PER.C6 les cellules.

HyClone Le milieu CDM4PERMAb possède une formulation chimiquement définie et d’origine animale sans composants. ADCF Ce milieu de culture cellulaire haute performance a été développé pour augmenter les rendements dans la production d’anticorps humains et de protéines recombinantes grâce à la PER.C6 technologie.

Le milieu a été testé avec succès dans diverses applications, y compris les cultures de bioréacteurs par lots alimentés.

CDM4PERMAb est disponible sous forme liquide et en poudre dans un emballage convivial.

  • Sans composants dérivés des animaux
  • Formulation définie chimiquement
  • Conçu pour un rendement cellulaire élevé et la production de protéines recombinantes
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Traçabilité des composants
  • Fabriqué selon les directives cGMP

Spécifications

Forme Poudre
Stérilité Non stériles
Sans additif Sans rouge de phénol
Quantité 5 L
Contenu et stockage 2 à 8 °C, à l’écart de la lumière et de l’humidité