missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4MAb™ Médias
Description
Augmenter les rendements des procédés pour la fabrication d’anticorps monoclonaux destinés à une utilisation thérapeutique avec HyClone™ CDM4MAb™ Media, un milieu chimiquement défini ne contenant aucun composant d’origine animale.
Spécifications
Spécifications
| Classification | Animal Origin-free |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | CDM4MAb Milieu liquide |
| Taux de sérum | Serum-free |
| Stérilité | Sterile |
| Méthode de stérilisation | 0,2 μm Filtré stérile |
| Avec additifs | Sodium Bicarbonate |
| Sans additif | Pas de glutamine, Pas de Poloxamer 188, Sans rouge de phénol, Aucun HEPES |
| Quantité | Bouteille de 1000 mL |
| Contenu et stockage | 2° à 8 °C, loin de la lumière |
| Afficher plus de résultats |