missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Solution physiologique tamponnée phosphate de Dulbecco, ES Cell Qualifiée

Numéro de catalogue. SH3085002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3085002 500 mL
SH3085003 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SH3085002 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30850.02
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Soutenir la croissance de la culture cellulaire embryonnaire avec HyClone™ AdvanceSTEM™ la solution saline tamponnée phosphatée de Dulbecco.

Spécifications

Certifications/Conformité cGMP et ISO lignes directrices 91:2
Contenu et stockage 15 à 30 °C
Concentration 1 X
Type de produit Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
Stérilité Sterile
Méthode de stérilisation 0,1 μm Filtré stérile
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
Taux d’endotoxine =1.0EU/mL
pH 7.0 à 7.2
Gamme de produit AdvanceSTEM Qualifié ES
Quantité 500 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats