missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyCell™ Médias TransFx-C™

Numéro de catalogue. SH3094102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3094102 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH3094102 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30941.02
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour la transfection transitoire de CHO cellules et la production d’une variété de protéines recombinantes fabriquées sous cGMP dans des installations conformes à l’ISO

  • Formulation définie d’un milieu de culture cellulaire sans ADCF hydrolosate
  • Soutient la transfection transitoire et la croissance de multiples CHO lignées cellulaires
  • Soutient l’expression transitoire d’une variété de protéines recombinantes
  • Même média pour la transfection et la production transitoires
  • Développé grâce à notre procédé de conception de voies métaboliques pour une grande efficacité de transfection, des rendements cellulaires viables élevés et une production de protéines recombinantes
  • Traçabilité des composants
  • Fabriqué sous cGMP dans des installations conformes à l’ISO

Order Info

Disponible sous forme liquide dans des bouteilles de 1 L, des contenants bioprocédés de 5 à 500 L ou des emballages personnalisés. Le média est également disponible en poudre en formats de sachets de 5 à 1 000L pour des applications de production bioprocédée.

Spécifications

Classification None
Forme Liquide
Type de produit HyCell Milieu liquide TransFx-C - 1 L
Stérilité Sterile
Méthode de stérilisation 0,2 μm Filtré stérile
Avec additifs Sodium Bicarbonate
Sans additif Pas de Poloxamer 188
Quantité 1 L
Contenu et stockage 2° à 8 °C, loin de la lumière