missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Solutions équilibrées de sel de Hank

Numéro de catalogue. MT21022CV
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 500 mL
6 x 1 L
Concentration:
1 X
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Sans rouge de phénol
Avec additifs:
Calcium, Magnésium
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Concentration Sans additif Avec additifs
MT21022CV 6 x 500 mL 1 X Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol -
MT21023CM 6 x 1 L 1 X Sans rouge de phénol Calcium, Magnésium
MT21023CV 6 x 500 mL 1 X Sans rouge de phénol Calcium, Magnésium
MT21021CV 6 x 500 mL 1 X Sans calcium, Sans magnésium -
MT21020CV 6 x 500 mL 1 X - Calcium, Magnésium
MT21021CM 6 x 1 L 1 X Sans calcium, Sans magnésium -
MT21022CM 6 x 1 L 1 X Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol -
MT21020CM 6 x 1 L 1 X - Calcium, Magnésium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. MT21022CV Fournisseur Corning™ Code fournisseur 21022CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $288.73
    $177.07 / caisse de 6 chaque

    Économisez $111.66

    39.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les solutions salines sont expédiées à température ambiante, sauf indication contraire

Le pH des solutions de 10X doit être ajusté après dilution à une concentration de 1X.

Spécifications

Couleur Transparent
Contenu et stockage ° 2 à 30 °C
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit La solution équilibrée de sel de Hanks
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Formule Chlorure de potassium 0,4 g/L, phosphate monopotassique 0,06 g/L, chlorure de sodium 8 g/L, phosphate de sodium (anhydre) 0,0477 g/L, bicarbonate de sodium 0,35 g/L, D-glucose 1 g/L
pH 7.1 à 7.4
Quantité 6 x 500 mL