missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Milieu d’hybridome sans protéines PFHM-II (poudre)
Description
- Capacité à supporter des hybrides et myélomes suspendus et stationnaires
- Formulation complète, prête à l’emploi, sans sérum, sans protéines
- Capacité à supporter des hybrides et myélomes suspendus et stationnaires
- Adapté à la culture de lignées de myélome recombinant ainsi qu’aux hybridomes traditionnels, Gibco le PFHM II offre des densités cellulaires élevées et une production d’IgG élevées
- Les cultures dépendantes du cholestérol, comme NS0, nécessitent l’ajout d’un concentré lipidique 250x de cholestérol
- Emballage durable
Production d’anticorps et de cultures cellulaires, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères
Spécifications
Spécifications
| Type de cellules | Hybridomes |
| Classification | Sans protéines |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Hybridome Medium, poudre |
| Taux de sérum | Sans sérum |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol |
| Gamme de produit | Gibco |
| Quantité | 1 x 10 L |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : Conditionsd’expédition 2-8 °C : Durée de conservation ambiante : 24 mois à compter de la date de fabrication |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.