missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Formaldehyde, 10% (v/v), Buffered, pH 7.4, Carson-Millonig Formulation, Ricca Chemical
Tissue Fixative for Light and Electron Microscopy
$161.78 - $254.53
Spécifications
| Chemical Name or Material | Formaldehyde |
|---|---|
| Physical Form | Liquid |
| Name Note | pH 7.4, Carson-Millonig Formulation |
| CAS | 7732-18-5,50-00-0,67-56-1,7664-38-2,1310-73-2 |
| CAS Min % | 86.0,9.2,1.8,0.1 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|
3191-32
|
Ricca Chemical Company
319132 |
1 L | Natural Poly Bottle |
chaque for $161.78
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
3191-1
|
Ricca Chemical Company
31911 |
4 L | Natural Poly Bottle |
chaque for $254.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Spécifications
| Formaldehyde | |
| pH 7.4, Carson-Millonig Formulation | |
| 86.0,9.2,1.8,0.1 | |
| Buffered | |
| 7.4 | |
| 10% (v/v) |
| Liquid | |
| 7732-18-5,50-00-0,67-56-1,7664-38-2,1310-73-2 | |
| 89.0,9.57,2.0,0.9 | |
| Colorless | |
| Laboratory |