missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Febuxostat, 98%
Identifiants chimiques
| CAS | 144060-53-7 |
|---|---|
| Molecular Formula | C16H16N2O3S |
| Molecular Weight (g/mol) | 316.38 |
| MDL Number | MFCD00871598 |
| InChI Key | BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N |
| IUPAC Name | 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid |
| SMILES | CC(C)COC1=CC=C(C=C1C#N)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
AC461580010
|
Thermo Scientific™
461580010 |
1 g |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
AC461580050
|
Thermo Scientific™
461580050 |
5 g |
N/A
|
N/A | |||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| 144060-53-7 | |
| 316.38 | |
| BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N | |
| CC(C)COC1=CC=C(C=C1C#N)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O |
| C16H16N2O3S | |
| MFCD00871598 | |
| 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid |
Spécifications
| 144060-53-7 | |
| C16H16N2O3S | |
| 1 g | |
| CC(C)COC1=CC=C(C=C1C#N)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O | |
| 316.38 | |
| Febuxostat |
| 97.5 % min. (HPLC) | |
| MFCD00871598 | |
| BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid | |
| 316.38 |
RUO â Research Use Only