missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ EmbryoMax™ Liquide tubaire humain (HTF) (1x)

Numéro de catalogue. MR070D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MR070D 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MR070D Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur MR070D

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

disponible en format 50 mL et a été optimisé et validé pour la culture d’embryons.

Spécifications

À utiliser avec (application) Culture de cellules souches, culture de cellules embryonnaires
Quantité 50 mL
Contenu et stockage -20 °C