missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Calbiochem Humain [Tyr(PO3H2)4]-Angiotensine II
Description
Il a démontré qu’il inhibe la libération de rénine dans un test de pression artérielle moyenne avec une puissance similaire à celle de l’amide d’angiotsine II. Cependant, elle a une durée d’action plus longue, attribuée soit à une liaison plus forte au récepteur de l’angiotensine II, soit à une dégradation plus lente par la recirculation des peptidases.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | -20 °C |
| Formule | Fourni sous forme de sel trifluoroactate |
| Quantité | 5 mg |