missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diamantane 98.0+%, TCI America™
$173.37 - $544.30
Identifiants chimiques
| CAS | 2292-79-7 |
|---|---|
| Molecular Formula | C14H20 |
| Molecular Weight (g/mol) | 188.314 |
| MDL Number | MFCD00171301 |
| InChI Key | ZICQBHNGXDOVJF-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | Congressane, Pentacyclo[7.3.1.1(4,12).0(2,7).0(6,11)]tetradecane |
| PubChem CID | 123154 |
| ChEBI | CHEBI:38223 |
| SMILES | C1C2CC3C4C1C5CC(C4)CC3C5C2 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
D28761G
|
TCI America
D28761G |
1 g |
chaque for $173.37
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
D28765G
|
TCI America
D28765G |
5 g |
chaque for $544.30
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 2292-79-7 | |
| 188.314 | |
| ZICQBHNGXDOVJF-UHFFFAOYSA-N | |
| 123154 | |
| C1C2CC3C4C1C5CC(C4)CC3C5C2 |
| C14H20 | |
| MFCD00171301 | |
| Congressane, Pentacyclo[7.3.1.1(4,12).0(2,7).0(6,11)]tetradecane | |
| CHEBI:38223 |
Spécifications
| 2292-79-7 | |
| White-Yellow | |
| MFCD00171301 | |
| Congressane, Pentacyclo[7.3.1.1(4,12).0(2,7).0(6,11)]tetradecane | |
| C1C2CC3C4C1C5CC(C4)CC3C5C2 | |
| 123154 | |
| 188.31 | |
| Crystalline Powder |
| 245°C | |
| C14H20 | |
| 1 g | |
| ZICQBHNGXDOVJF-UHFFFAOYSA-N | |
| 188.314 | |
| CHEBI:38223 | |
| ≥98.0% (GC) | |
| Diamantane |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No