missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Dexaméthasone, 10 mM en DMSO

Numéro de catalogue. A13449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A13449 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A13449 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A13449

Cette solution contient 10 mM de dexaméthasone en DMSO. La dexaméthasone est un glucocorticoïde anti-inflammatoire utilisé comme supplément dans la culture cellulaire d’hépatocytes.

  • La solution contient 10 mM de dexaméthasone dans le DMSO
  • La dexaméthasone est un glucocorticoïde anti-inflammatoire utilisé comme supplément en culture cellulaire d’hépatocytes
  • Ce produit est disponible comme composant distinct pour compléter le E Medium de Williams
  • Pas de rouge phénol (A1217601) pour le maintien des hépatocytes qualifiés pour les sphéroïdes humains en 3D

Spécifications

Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2 à 8 °C) et protéger de la lumière
Type de cellules Cellules hépatocytaires
Concentration 10 mM
Forme Liquide
Type de produit DMSO
Sans additif Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Quantité 50 μL