missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Costar™ Disposable Traditional Style Polystyrene Storage Bottles
Manufactured from clear polystyrene for strength and optimum visibility. Corning™ Costar™ Disposable Storage Bottles offer the ideal solution for storing media, buffers, and other aqueous solutions
$180.66 - $310.00
Spécifications
| Color | Clear |
|---|---|
| Material | Polystyrene |
| No. per Pack | 1/Pk. |
| Sterility | Sterile |
| Closure Color | Red |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|
07-200-420
|
Corning™
8388 |
125 mL |
caisse de 24 chaque for $224.58
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
07-200-446
|
Corning™
8390 |
250 mL |
caisse de 12 chaque for $180.66
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
07-200-448
|
Corning™
8393 |
500 mL |
caisse de 12 chaque for $204.38
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
07-200-450
|
Corning™
8396 |
1 L |
caisse de 12 chaque for $310.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Disposable polystyrene bottles for storage of media, buffers, and other aqueous solutions
- Costar™ traditional style has smooth sides
- Plug seal caps (45 mm) provide an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
- Bottles can be used with Corning vacuum filtration systems with 45 mm neck sizes (Cat. Nos. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514,431118, 430015, and 431174).
- Sterile
- Nonpyrogenic
Spécifications
| Clear | |
| 1/Pk. | |
| Red | |
| Cylindrical | |
| 45 mm |
| Polystyrene | |
| Sterile | |
| 45 | |
| HDPE | |
| Plug Seal |