missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Milieux liquides en culture cellulaire basale - Modification alpha du milieu d'Eagle 1X (AMEM)

Numéro de catalogue. MT15012CV
Modifier l'affichage
Click to view available options
Avec additifs:
Solution salaire équilibrée d'Earle (EBSS)
Solution salaire équilibrée d'Earle (EBSS), Glutamine, Désoxyribonucléosides, Ribonucléosides
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Avec additifs
MT15012CV Solution salaire équilibrée d'Earle (EBSS)
MT10022CV Solution salaire équilibrée d'Earle (EBSS), Glutamine, Désoxyribonucléosides, Ribonucléosides
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. MT15012CV Fournisseur Corning™ Code fournisseur 15012CV

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contient des sels d'Earle, des ribonucléosides, des désoxyribonucléosides et de la L-glutamine.

  • Format : liquide

Spécifications

Type de produit Alpha MEM/EBSS
Stérilité Stérile
Avec additifs Solution salaire équilibrée d'Earle (EBSS)
Sans additif Pas de glutamine, Pas de désoxyribonucléosides, Pas de ribonucléosides
Quantité 6 x 500 mL
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage 2° à 8 °C