missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Treston Rail de montage de tiroir Cornerstone ESD

Numéro de catalogue. 14809289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
48 po
60 in
72 po
96 pouces.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
14809289 60 in
14809288 48 po
14809276 72 po
14809286 96 pouces.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 14809289 Fournisseur Treston Code fournisseur CSBDB6059

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Rail de montage de tiroir Cornerstone ESD noir

  • Construit en Amérique.
  • Conçu pour durer.
  • L’établi industriel Cornerstone, fabriqué Treston aux États-Unis, combine un design ergonomique, une construction en acier robuste et des options de personnalisation inégalées.
  • Avec une capacité de chargement de 1500 lb et une large gamme d’accessoires modulaires, le Cornerstone est parfait pour n’importe quel lieu de travail.
  • Structure en acier à quatre pattes
  • Capacité de charge allant jusqu’à 1500 lbs
  • Certains cadres sont admissibles à QuickShip
  • Plage de réglage de 29 pouces. jusqu’à 35 po, par incréments de 1 pouce
  • Conception moderne
  • Compatibilité ESD disponible
  • La plus grande sélection au monde d'accessoires modulaires pour la personnalisation
  • Assemblage rapide et facile

Spécifications

Type de produit Banc
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (métrique) 60 in
Avec roulettes Non