missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fil de cuivre, diamètre Puratronic™ de 0,25 mm (0,01 po), 99,9999% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA42978G6
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 m
50 m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA42978G6 10 m
AA42978H2 50 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA42978G6 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042978G6

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom de l’IUPAC Cuivre
SOURIRES [Cu]

Spécifications

Nom ou substance chimique Copper wire
Nom Remarque 0,25 mm (0,01 po) de diamètre.
Quantité 10 m
Odeur Inodore
Poids ≈0,44 g/m
Forme Câble (fil)
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9999%
Niveau Puratronic
EINECSNumber 231-159-6
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche