missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Extension Collar for CoolBox™ XT System
For use with CoolBox™ XT System. Corning™ Extension Collar is required when using taller CoolRack™ tube modules and tall tubes in CoolBox system.
$338.39
Spécifications
| Type | Extension Collar |
|---|---|
| Quantity | 1/Pk. |
| Dimensions (L x W x H) | 20.0 x 16.0 x 7.0 cm (7.8 x 6.2 x 2.7 in.) Interior: 14.0 x 9.4 x 7.0 cm (5.5 x 3.7 x 2.7 in.) |
Avertissement:
Lid closure not possible with addition of extension collar
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
07210083
|
Corning™
432083 |
Purple |
caisse for $338.39
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
07210084
|
Corning™
432084 |
Green |
caisse for $338.39
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
07210085
|
Corning™
432085 |
Orange |
caisse for $338.39
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
07210086
|
Corning™
432086 |
Pink |
caisse for $338.39
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
Spécifications
| Extension Collar | |
| 1/Pk. | |
| 20.0 x 16.0 x 7.0 cm (7.8 x 6.2 x 2.7 in.) Interior: 14.0 x 9.4 x 7.0 cm (5.5 x 3.7 x 2.7 in.) |