missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Établi de la série Cleveland avec stratifié plastique - bord avant rond
Description
- Capacité de 2000 lb
- 1 po. sommet épais
- Acier solide laminé à froid de calibre 16
- Le dessus et les côtés sont recouverts du stratifié le plus épais disponible actuellement
- 12 pouces. Réglage de hauteur à 2 pouces. Incréments
- 2 pouces. Glissières larges jusqu’à l’établi de niveau
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Établi |
| Dimensions (P x L x H) | 30 x 60 x 30 à 36 po. |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Jusqu’à 2000 lb. |
| Matériau | Acier |