missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromotrope 2R, Spectrum™ Chemical
$428.83 - $8506.50
| Catalog Number | Mfr. No. | Quantity | Packaging | Price | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog Number | Mfr. No. | Quantity | Packaging | Price | Quantity | ||||
|
18609794
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
CH15025GM |
25 g | Amber Glass Bottle |
chaque for $428.83
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
18609793
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
CH150100GM |
100 g | Amber Glass Bottle |
chaque for $1,132.27
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
18609792
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
CH1501KGBL |
1 kg | Amber Glass Bottle |
chaque for $8,506.50
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Chemical Identifiers
| 4197-07-3 |
Specifications
| 4197-07-3 | |
| To Pass Test | |
| Amber Glass Bottle | |
| 25 g |
| 1 | |
| Reagent | |
| Brown to Red | |
| Chromotrope 2R |
CAUTION: For manufacturing or laboratory use only. Read and understand the label and Safety Data Sheet (SDS) prior to use.