missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Médium CD OptiCHO™ AGT™

Numéro de catalogue. 501148223
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 L
10 L
100 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
501148223 1 L
A1122205 10 L
A1122201 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 501148223 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1122204

Médium CD OptiCHO™ AGT™

Le milieu CD OptiCHO™ est spécifiquement conçu pour offrir une haute performance et un rendement élevés avec des cellules recombinantes CHO dans un environnement par lots nourri défini chimiquement. La formulation sans protéines ni origine animale est conçue pour assurer la consistance et réduire le besoin de dépister des agents adventifs. Le milieu CD OptiCHO™ s'appuie sur Gibco™ l'héritage de la croissance cellulaire constante et des titres de CD CHO, tout en offrant jusqu'à 40% de meilleurs titres et une croissance cellulaire par rapport à certains concurrents. Grâce à sa faible osmolalité et à son kit avancé CHO de suppléments nutritifs liquides CD EfficientFeed™ (Cat. Non. A1024101) options d’alimentation, le milieu CD OptiCHO™ est capable d’augmenter de 2 à 5 fois la productivité par lots par rapport à la culture par lots.

Le milieu CD OptiCHO™ est spécifiquement conçu pour offrir une haute performance et un rendement élevés avec des cellules recombinantes CHO dans un environnement par lots nourri défini chimiquement. La formulation sans protéines ni origine animale est conçue pour assurer la consistance et réduire le besoin de dépister des agents adventifs. Le milieu CD OptiCHO™ s’appuie sur Gibco™ l’héritage de la croissance cellulaire et des titres constants du CD CHO’, tout en offrant jusqu’à 40% de meilleurs titres et une croissance cellulaire par rapport à certains concurrents. Grâce à sa faible osmolalité et à ses options avancées CHO d’alimentation en kit de suppléments nutritifs liquides CD EfficientFeed™, le milieu CD OptiCHO™ est capable d’augmenter de 2 à 5 fois la productivité en lots nourris par rapport à la culture par lots.

Quand utiliser un support CD OptiCHO™
  • Vous utilisez une lignée cellulaire transfectée CHO autre que CHO K1, GS CHO ou CHO-S™ lignées cellulaires
  • L’optimisation des stratégies d’alimentation fera partie de vos tests de sélection de base pour le milieu afin de maximiser la productivité
  • Votre lignée cellulaire est capricieuse, c’est-à-dire difficile à cultiver ou à adapter

    Gibco™

    FortiCHO™ Quand CHO envisager un autre milieu Considérez le milieu CD lorsque :
  • La lignée cellulaire que vous utilisez est une lignée transfectée CHO de K1, GS CHO ou CHO-S™ lignée cellulaire
  • Des densités cellulaires maximales en culture par lots et des titres protéiques sont nécessaires
  • Vous avez le temps d’adapter les cellules dans un nouveau milieu afin de maximiser les titres
  • La santé cellulaire lors de la récolte est une priorité pour le traitement

    en aval. Considérez le milieu CD CHO lorsque :
  • Il est recommandé de cultiver vos cellules GS CHO dans un milieu CD CHO
  • Vos cellules ont déjà été cultivées avec succès dans un milieu CD CHO et votre processus approche d’un dépôt réglementaire (DMF disponible).

    Considérez le milieu CD DG44 lorsque :
  • Vous utilisez des cellules parentales DG44 ou DXB11 CHO (dhfr-).

    Les milieux de formulation
    Gibco™ AGT™ liquide sont aussi disponibles sous forme liquide offrant la même performance et formulation que le AGT™ format média. Gibco™ Les milieux liquides sont fabriqués sans origine animale, avec la même formulation complète, sans sérum, sans protéines et définies chimiquement, ainsi que leurs AGT™ homologues de milieu.

    Concevez vos propres médias adaptés à vos besoins
    Qu’il s’agisse’d’une expérience de laboratoire ou d’un processus de biofabrication à grande échelle, nous offrons des formats spécialisés, des emballages et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins. Avec Gibco™ cGMP Media Custom Services, vous pouvez mettre à profit la puissance de fabrication et les années d’expérience technique de nos spécialistes en R&D et en applications de bioproduction.
  • Spécifications

    Cell Line CHO
    Classification Sans origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Form Poudre (AGT)
    Product Type Médium CD OptiCHO AGT
    Serum Level Sans sérum
    Sterility Non stériles
    With Additives Teneur élevée en glucose, Pyruvate de sodium, Sodium Bicarbonate
    Without Additives Pas de glutamine, Sans rouge de phénol
    Product Line AGT, Gibco
    Quantity 1 L
    Shipping Condition Glace humide
    Endotoxin Level Basse
    Format Fiole à bouchon de Securitainer
    Included Antibiotics Pas d’antibiotiques
    Inorganic Salts Magnésium, phosphate de sodium
    Purity or Quality Grade Certifié
    Reconstituted Volume 1 L
    Remarks Le milieu ne supporte pas les cellules sauvages de type DG44
    Content And Storage 1 x 1 L, stockage 2-8 °C Foncé et sec
    Culture Environment CO2
    Culture Type Culture cellulaire en suspension
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.