missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium Chloride, Anhydrous, Flakes / Granules, Technical, Spectrum™ Chemical

$338.47 - $3724.83

Identifiants chimiques

CAS 10043-52-4
voir les spécifications

Produits 4
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Packaging Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Packaging Prix Quantité  
18609463
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
C1097500GM
500 g Poly Bottle
chaque for $338.47
Il en reste null
 
18609466
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
C1097100LBBL
100 lb. Fiber Drum
chaque for $3,724.83
Il en reste null
 
18609464
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
C109725KG
2.5 kg Poly Bottle
chaque for $936.30
Il en reste null
 
18609465
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
C109712KG
12 kg Poly Pail
chaque for $2,398.17
Il en reste null
 
Description

Description

Spécifications

Identifiants chimiques

10043-52-4

Spécifications

10043-52-4
500 g
Poly Bottle
1
Technical
Videos
FDS
missing translation for 'documents'

missing translation for 'documents'

CAUTION: For manufacturing or laboratory use only. Read and understand the label and Safety Data Sheet (SDS) prior to use.