missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Spill Response Plus Universal Absorbents
Absorbs just about any liquid
$34.84 - $107.01
Spécifications
| Color | Gray |
|---|---|
| Material | Polypropylene |
| Type | Universal Sorbent |
| For Use With (Application) | Water-based liquids and oils |
| Weight Capacity | Heavyweight |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (English) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
19140735
|
Brady™
SRP200 |
11.1 gal. |
caisse de 200 chaque for $107.01
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19140736
|
Brady™
SRP100 |
5.5 gal. |
caisse de 100 chaque for $58.82
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19140741
|
Brady™
SRP75P |
3.3 gal. |
caisse for $34.84
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Spécifications
| Gray | |
| Universal Sorbent | |
| Heavyweight |
| Polypropylene | |
| Water-based liquids and oils |