missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
POLTEX Plaque AMOS, 10 x 18 po, argent
Description
- Plaque de montage en acier revêtue en poudre pour Poltex AMOS (Système d’organisation magnétique adaptative)
- Montez la plaque à l’intérieur du BSC, de la hotte de culture tissulaire, au mur ou à toute autre zone sans surface métallique qui accepte les aimants
- Choisissez n’importe lequel des Poltex produits montés sur un aimant à fixer sur la plaque AMOS.
- Matériaux de fixation inclus, choisissez entre ruban adhésif, velcro ou vis.
- Voir l’image pour les dimensions.
- Pays de fabrication USA
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Organisateur |
| À utiliser avec (application) | Surface magnétique pour les objets montés sur aimant |
| Comprend | Velcro Pour le montage |
| Dimensions (P x L x H) | 0,5 x 18 x 10 po. |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Nb d’étagères | Aucun |
| À utiliser avec (équipement) | Bacs et supports d’organisation pour montage à aimants |
| Taille | 0,5 x 18 x 10 po. |
| Nb de portes | Aucun |
| Couleur | Argent |
| Afficher plus de résultats |