missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
POLTEX Plateau de travail AMOS, 10 x 18 po. (Bosse, 10 x 18 po. Plate INST avec ruban adhésif)
Description
- Plaque d’acier poudre autoportante pour Poltex AMOS (Système d’organisation magnétique adaptative).
- Montez/placez la plaque à l’intérieur du BSC, de la hotte de culture tissulaire, du mur ou de toute autre zone sans surface métallique qui accepte les aimants
- Choisissez n’importe lequel des Poltex produits montés sur un aimant à fixer sur la plaque AMOS.
- Voir l’image pour les dimensions.
- Pays de fabrication USA
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Organisateur |
| Dimensions (P x L x H) | 8,26 x 10,20 x 18,25 po. |
| À utiliser avec (application) | Surface magnétique pour les objets montés sur aimant |
| Taille | 8,26 x 10,20 x 18,25 po. |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Comprend | Pied de comptoir, ruban adhésif, bumpons |
| Type de support | Support |
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec (équipement) | Bacs et supports d’organisation pour montage à aimants |
| Modèle | Autoportant, face plate |
| Afficher plus de résultats |