missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva ADCF-MAb Médias

Numéro de catalogue. SH3034901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
6 x 1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3034901 500 mL
SH30349LS 6 x 1000 mL
SH3034902 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. SH3034901 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30349.01

Augmenter les rendements des procédés pour la fabrication d’anticorps monoclonaux (MAb) avec HyClone™ un milieu ADCF-MAb, un milieu sans protéines ne contenant aucun composant d’origine animale.

  • ADCF
  • Conçu métaboliquement pour un rendement cellulaire élevé et la production d’anticorps monoclonaux
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Traçabilité des composants
  • Fabriqué dans des installations conformes aux normes cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001.
  • Contient de la L-glutamine et du Poloxamer 188
  • Les formulations sans L-glutamine soutiennent le système d’expression du gène GS

Spécifications

Forme Liquide
Type de produit Milieu liquide ADCF-mAb
Méthode de stérilisation 0,2 μm Filtré stérile
Avec additifs Glutamine, Poloxamer 188, HEPES, Sodium Bicarbonate
Sans additif Pas de protéines, Sans rouge de phénol
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité cGMP
Contenu et stockage 2° à 8 °C, loin de la lumière
Aperçu général avec L-Glutamine