missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 97.0+%, TCI America™
$67.11 - $294.52
Identifiants chimiques
| CAS | 1391729-66-0 |
|---|---|
| Molecular Formula | C30H28BNO2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 445.37 |
| MDL Number | MFCD29089348 |
| InChI Key | ZQVXGZDSERJQTC-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 71100131 |
| IUPAC Name | 9-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
B50911G
|
TCI America
B50911G |
1 g |
chaque for $67.11
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
B50915G
|
TCI America
B50915G |
5 g |
chaque for $294.52
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 1391729-66-0 | |
| 445.37 | |
| ZQVXGZDSERJQTC-UHFFFAOYSA-N | |
| 9-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole |
| C30H28BNO2 | |
| MFCD29089348 | |
| 71100131 | |
| CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécifications
| 1391729-66-0 | |
| White-Yellow | |
| MFCD29089348 | |
| 9-(4-Biphenylyl)carbazole-3-boronic Acid Pinacol Ester, 2-[9-([1,1′C-Biphenyl]-4-yl)-9H-carbazol-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
| CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 | |
| 445.37 | |
| 445.37 | |
| Crystalline Powder |
| 231°C | |
| C30H28BNO2 | |
| 1 g | |
| ZQVXGZDSERJQTC-UHFFFAOYSA-N | |
| 9-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole | |
| 71100131 | |
| ≥97.0% (HPLC,N) | |
| 9-([1,1′-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No