missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Ethoxybenzaldehyde 98.0+%, TCI America™
$89.48 - $277.75
Identifiants chimiques
| CAS | 22924-15-8 |
|---|---|
| Molecular Formula | C9H10O2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.177 |
| MDL Number | MFCD00016606 |
| InChI Key | QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde |
| PubChem CID | 89908 |
| IUPAC Name | 3-ethoxybenzaldehyde |
| SMILES | CCOC1=CC=CC(=C1)C=O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
E11335G
|
TCI America
E11335G |
5 g |
chaque for $89.48
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
E113325G
|
TCI America
E113325G |
25 g |
chaque for $277.75
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 22924-15-8 | |
| 150.177 | |
| QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N | |
| 89908 | |
| CCOC1=CC=CC(=C1)C=O |
| C9H10O2 | |
| MFCD00016606 | |
| m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde | |
| 3-ethoxybenzaldehyde |
Spécifications
| 22924-15-8 | |
| 245°C | |
| MFCD00016606 | |
| m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde | |
| CCOC1=CC=CC(=C1)C=O | |
| 150.177 | |
| 150.18 | |
| Liquid |
| Yellow | |
| C9H10O2 | |
| 5 g | |
| QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-ethoxybenzaldehyde | |
| 89908 | |
| ≥98.0% (GC) | |
| 3-Ethoxybenzaldehyde |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : (3)-2662
missing translation for 'tsca' : No