missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Phenylcyclohexanone 98.0+%, TCI America™
$86.64 - $333.05
Identifiants chimiques
| CAS | 1444-65-1 |
|---|---|
| Molecular Formula | C12H14O |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.243 |
| MDL Number | MFCD00001629 |
| InChI Key | DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone |
| PubChem CID | 95592 |
| IUPAC Name | 2-phenylcyclohexan-1-one |
| SMILES | C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
P13111G
|
TCI America
P13111G |
1 g |
chaque for $86.64
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
P13115G
|
TCI America
P13115G |
5 g |
chaque for $333.05
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 1444-65-1 | |
| 174.243 | |
| DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N | |
| 95592 | |
| C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2 |
| C12H14O | |
| MFCD00001629 | |
| 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone | |
| 2-phenylcyclohexan-1-one |
Spécifications
| 1444-65-1 | |
| White-Yellow | |
| MFCD00001629 | |
| 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone | |
| C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2 | |
| 174.243 | |
| 174.24 | |
| Crystalline Powder |
| 61°C | |
| C12H14O | |
| 1 g | |
| DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-phenylcyclohexan-1-one | |
| 95592 | |
| ≥98.0% (GC) | |
| 2-Phenylcyclohexanone |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No