missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloroethyl Ethyl Ether 98.0+%, TCI America™
$165.90 - $1224.68
Identifiants chimiques
| CAS | 628-34-2 |
|---|---|
| Molecular Formula | C4H9ClO |
| Molecular Weight (g/mol) | 108.57 |
| MDL Number | MFCD00000974 |
| InChI Key | GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 2-chloroethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl chloride, 2-chloroethylethylether, 2-chloroethoxyethane, 1-chloro-2-ethoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl ethyl, beta-chloroethyl ethyl ether, ethyl beta-chloroethyl ether, ethane, 1-chloro-2-ethoxy, ccris 9095 |
| PubChem CID | 12341 |
| IUPAC Name | 1-chloro-2-ethoxyethane |
| SMILES | CCOCCCl |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
C117225ML
|
TCI America
C117225ML |
25 mL |
chaque for $165.90
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
C1172500ML
|
TCI America
C1172500ML |
500 mL |
chaque for $1,224.68
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 628-34-2 | |
| 108.57 | |
| GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N | |
| 12341 | |
| CCOCCCl |
| C4H9ClO | |
| MFCD00000974 | |
| 2-chloroethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl chloride, 2-chloroethylethylether, 2-chloroethoxyethane, 1-chloro-2-ethoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl ethyl, beta-chloroethyl ethyl ether, ethyl beta-chloroethyl ether, ethane, 1-chloro-2-ethoxy, ccris 9095 | |
| 1-chloro-2-ethoxyethane |
Spécifications
| 628-34-2 | |
| 108°C | |
| MFCD00000974 | |
| 3271 | |
| GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-chloro-2-ethoxyethane | |
| 12341 | |
| ≥98.0% (GC) | |
| 2-Chloroethyl Ethyl Ether |
| Yellow | |
| C4H9ClO | |
| 25 mL | |
| 2-chloroethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl chloride, 2-chloroethylethylether, 2-chloroethoxyethane, 1-chloro-2-ethoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl ethyl, beta-chloroethyl ethyl ether, ethyl beta-chloroethyl ether, ethane, 1-chloro-2-ethoxy, ccris 9095 | |
| CCOCCCl | |
| 108.57 | |
| 108.57 | |
| Liquid |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'rtecsNumber' : KN6250000
missing translation for 'tsca' : No