missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dichloronicotinic Acid 97.0+%, TCI America™
$117.44 - $406.21
Identifiants chimiques
| CAS | 59782-85-3 |
|---|---|
| Molecular Formula | C6H3Cl2NO2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.995 |
| MDL Number | MFCD01861979 |
| InChI Key | SXQSMLIMBNMUNB-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 2,5-dichloronicotinic acid, 2,5-dichloronicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem2601, acmc-209mfn, pyni16, 2,5-dichloro-nicotinic acid, 2,5-dichloronicotinic acid?, ksc269g2r |
| PubChem CID | 2736085 |
| IUPAC Name | 2,5-dichloropyridine-3-carboxylic acid |
| SMILES | C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)C(=O)O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
D42401G
|
TCI America
D42401G |
1 g |
chaque for $117.44
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
D42405G
|
TCI America
D42405G |
5 g |
chaque for $406.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 59782-85-3 | |
| 191.995 | |
| SXQSMLIMBNMUNB-UHFFFAOYSA-N | |
| 2736085 | |
| C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)C(=O)O |
| C6H3Cl2NO2 | |
| MFCD01861979 | |
| 2,5-dichloronicotinic acid, 2,5-dichloronicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem2601, acmc-209mfn, pyni16, 2,5-dichloro-nicotinic acid, 2,5-dichloronicotinic acid?, ksc269g2r | |
| 2,5-dichloropyridine-3-carboxylic acid |
Spécifications
| 59782-85-3 | |
| White-Yellow | |
| MFCD01861979 | |
| 2,5-dichloronicotinic acid, 2,5-dichloronicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem2601, acmc-209mfn, pyni16, 2,5-dichloro-nicotinic acid, 2,5-dichloronicotinic acid?, ksc269g2r | |
| C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)C(=O)O | |
| 191.995 | |
| 192.00 | |
| Crystalline Powder |
| 155°C | |
| C6H3Cl2NO2 | |
| 1 g | |
| SXQSMLIMBNMUNB-UHFFFAOYSA-N | |
| 2,5-dichloropyridine-3-carboxylic acid | |
| 2736085 | |
| ≥97.0% (GC) | |
| 2,5-Dichloronicotinic Acid |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No