missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phenylcyclohexanecarbonitrile 97.0+%, TCI America™
$184.54 - $184.54
Identifiants chimiques
| CAS | 2201-23-2 |
|---|---|
| Molecular Formula | C13H15N |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.27 |
| MDL Number | MFCD00021281 |
| InChI Key | AUXIEQKHXAYAHG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-phenyl, cyanophenylcyclohexane, 1-cyano-1-phenylcyclohexane, 1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 1-phenylcyclohexane carbonitrile, 1-phenyl-1-cyclohexane-carbonitrile |
| PubChem CID | 75148 |
| IUPAC Name | 1-phenylcyclohexane-1-carbonitrile |
| SMILES | N#CC1(CCCCC1)C1=CC=CC=C1 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
P22535G
|
TCI America
P22535G |
5 g |
chaque for $184.54
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 2201-23-2 | |
| 185.27 | |
| AUXIEQKHXAYAHG-UHFFFAOYSA-N | |
| 75148 | |
| N#CC1(CCCCC1)C1=CC=CC=C1 |
| C13H15N | |
| MFCD00021281 | |
| 1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-phenyl, cyanophenylcyclohexane, 1-cyano-1-phenylcyclohexane, 1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 1-phenylcyclohexane carbonitrile, 1-phenyl-1-cyclohexane-carbonitrile | |
| 1-phenylcyclohexane-1-carbonitrile |
Spécifications
| 2201-23-2 | |
| 141°C | |
| MFCD00021281 | |
| 3276 | |
| AUXIEQKHXAYAHG-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-phenylcyclohexane-1-carbonitrile | |
| 75148 | |
| ≥97.0% (GC) | |
| 1-Phenylcyclohexanecarbonitrile |
| Yellow | |
| C13H15N | |
| 5 g | |
| 1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-phenyl, cyanophenylcyclohexane, 1-cyano-1-phenylcyclohexane, 1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 1-phenylcyclohexane carbonitrile, 1-phenyl-1-cyclohexane-carbonitrile | |
| N#CC1(CCCCC1)C1=CC=CC=C1 | |
| 185.27 | |
| 185.27 | |
| Liquid |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No