missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 98.0+%, TCI America™
$184.54 - $687.84
Identifiants chimiques
| CAS | 1515-14-6 |
|---|---|
| Molecular Formula | C4H4F6O |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.07 |
| MDL Number | MFCD00039259 |
| InChI Key | FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | hexafluoro-2-methylisopropanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl, hexafluoro-tert-butanol, cf3 2mecoh, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylisopropanol, methylbistrifluoromethylmethanol, cf3 2c oh ch3, fqdxjybxpomibx-uhfffaoysa, hexafluoro-3-methylisopropanol |
| PubChem CID | 73936 |
| IUPAC Name | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylpropan-2-ol |
| SMILES | CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
H13495G
|
TCI America
H13495G |
5 g |
chaque for $184.54
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
H134925G
|
TCI America
H134925G |
25 g |
chaque for $687.84
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 1515-14-6 | |
| 182.07 | |
| FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N | |
| 73936 | |
| CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| C4H4F6O | |
| MFCD00039259 | |
| hexafluoro-2-methylisopropanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl, hexafluoro-tert-butanol, cf3 2mecoh, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylisopropanol, methylbistrifluoromethylmethanol, cf3 2c oh ch3, fqdxjybxpomibx-uhfffaoysa, hexafluoro-3-methylisopropanol | |
| 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylpropan-2-ol |
Spécifications
| 1515-14-6 | |
| 62°C | |
| MFCD00039259 | |
| hexafluoro-2-methylisopropanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl, hexafluoro-tert-butanol, cf3 2mecoh, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylisopropanol, methylbistrifluoromethylmethanol, cf3 2c oh ch3, fqdxjybxpomibx-uhfffaoysa, hexafluoro-3-methylisopropanol | |
| CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F | |
| 182.07 | |
| 182.07 | |
| Liquid |
| Colorless | |
| C4H4F6O | |
| 5 g | |
| FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methylpropan-2-ol | |
| 73936 | |
| ≥98.0% (GC) | |
| 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : Yes