Produits DuPont de sécurité au laboratoire
Combinaisons DuPont Tyvek
Les amples combinaisons complètes DuPontMC Tyvek MC, fidèles au modèle confortable exclusif à DuPont, peuvent être portées par-dessus les vêtements. Peu dispendieuses, elles peuvent être jetées après avoir été portées, tout en étant suffisamment solides pour être portées plusieurs fois. Toutes les combinaisons sont blanches, avec une fermeture éclair en nylon sur le devant.
Salle blanche
Fisher Scientific est l’un des principaux fournisseurs des environnements contrôlés et des installations de production; il propose des produits et des services pour salle blanche, à usage scientifique et de santé au travail.
Combinaisons avec poignées et chevilles ouverts
Col plat
Combinaisons avec élastiques aux poignets et aux chevilles
Col plat, poignets et chevilles à élastique ajustés
Combinaisons avec élastiques aux poignets et aux chevilles et cagoule intégrée
Dotées d’une cagoule intégrée adaptable sur un appareil respiratoire, avec un élastique autour du visage; conçues pour couvrir le cou et le menton et s’adapter autour du masque respiratoire. Une fermeture éclair plus longue s’étend jusqu’au menton pour une protection complète du cou.
Combinaisons avec élastiques aux poignets et aux chevilles et cagoule et bottes intégrées
Dotées d’une cagoule intégrée adaptable sur un appareil respiratoire, avec un élastique autour du visage; conçues pour couvrir le cou et le menton et s’adapter autour du masque respiratoire. Une fermeture éclair plus longue s’étend jusqu’au menton pour une protection complète du cou. Les bottes Tyvek FC intégrées sont enduites d’un revêtement spécial pour une plus grande adhérence.
Sarraus et blouses de laboratoire DuPont Tyvek
Les sarraus et blouses de laboratoire DuPontMC TyvekMC sont jetables, tout en étant suffisamment solides pour être portés plusieurs fois. Ils fournissent une excellente protection contre les particules microscopiques. Toutes les blouses de laboratoire sont blanches, fabriquées d'un tissu Tyvek léger résistant à la déchirure. Chaque sarrau est chimiquement et biologiquement inerte et assure une protection limitée contre les éclaboussures.
Sarraus à poignets ouverts
Comprend une veste couvrant les jambes, avec des fermetures à pression sur le devant pour un enfilage et un retrait faciles. Parfaitement adaptés aux applications qui ne nécessitent pas une combinaison complète ni un col plat.
Sarraus à poignets élastiqués
Comprend une veste à hauteur des genoux, avec des fermetures à pression frontales pour un enfilage et un retrait faciles. Parfaitement adaptés aux applications qui ne nécessitent pas une combinaison complète, ces sarraus sont dotés de poignets élastiqués ajustés.
Blouses de laboratoire à poignets ouverts
Protection frontale renforcée avec col mao conçu pour s’ajuster parfaitement autour d’un appareil à ventilation assistée à cagoule. Cette blouse de laboratoire est en outre dotée de deux poches frontales et de fermetures à pression frontales.
Couvre-bottes et couvre-chaussures DuPont Tyvek
Les couvre-bottes et couvre-chaussures DuPontMC TyvekMC protègent vos pieds contre la saleté, la graisse et les éclaboussures.
Résistants à l’abrasion et aux déchirures, légers et confortables, les couvre-bottes Tyvek offrent protection supérieure, durabilité et respirabilité.
Tabliers à bavette et manches DuPont Tyvek
Les tabliers à bavette et manches DuPontMC TyvekMC protègent contre un bon nombre de poudres dangereuses. Le tissu Tyvek non tissé protège contre la pénétration de particules et autres contaminants. Une protection inhérente bloque les particules microscopiques, même après l’abrasion.