Discover a qPCR master mix that brings specificity, sensitivity, and efficiency to your research with a two-color tracking dye system.
Solutions PCR en temps réel
Les solutions de qPCR d’Applied BiosystemsMC vous aident à maximiser votre temps et vos efforts. Grâce à des algorithmes bien conçus, des mélanges maîtres optimisés, des logiciels d’analyse de données intuitifs et une instrumentation intelligente, nous pouvons vous aider à exploiter la puissance de la PCR en temps réel.
Les produits d’Applied Biosystems ont été conçus dans un souci d’efficacité et fonctionnent en synergie pour vous offrir des tests PCR en temps réel plus simples, plus flexibles et plus efficaces.
Systèmes PCR en temps réel Applied BiosystemsMC QuantStudioMC
Conçu pour être compatible avec les dosages Applied BiosystemsMC TaqManMC et offrant la flexibilité de plusieurs choix de chimie en temps réel, il est facile de mettre vos expériences en route.
Les instruments QuantStudio vous permettent de vous connecter et de collaborer avec vos collègues et d’obtenir les résultats dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de recherche. Ces plates-formes PCR en temps réel offrent une valeur réelle ‒ performance, fiabilité et assistance technique spécialisée.
Visitez fishersci.ca/quantstudio pour en savoir plus sur les instruments QuantStudio.
Produits vedettes
Catalog Number A28136
Catalog Number A28138
Catalog Number A43162
Produits Applied BiosystemsMC TaqManMC
Les mélanges maîtres TaqMan comprennent un tampon, des dNTP, un colorant de référence passif, un ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud et d’autres composants formulés pour des tests PCR en temps réel fiables. Il suffit d’ajouter votre échantillon, un dosage TaqMan, et la réaction commence.
Visitez fishersci.ca/qpcrreagents pour en savoir plus sur les produits TaqMan de PCR en temps réel.
Dosages d’expression génique TaqMan
- Spécificité, sensibilité et reproductibilité de haut niveau
- Des résultats plus rapides grâce à la chimie TaqMan qPCR éprouvée
- Détecter un plus grand nombre de transcriptions de gènes et de variantes de transcriptions
- Accédez à plus de 2,8 millions de dosages prédéfinis
Produits vedettes
Catalog Number 4919399
Catalog Number 4444434
Catalog Number 4444557
Produits SYBR verts
Les mélanges maîtres Applied BiosystemsMC SYBRMC verts sont conçus pour la PCR quantitative en temps réel et comprennent un ensemble de deux amorces PCR qui flanquent la région cible. Les mélanges maîtres contiennent un tampon, des dNTP, un ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud et, bien sûr, le colorant SYBR vert. Il suffit de fournir l’échantillon et la paire d’amorces PCR et vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour la PCR en temps réel.
Visitez fishersci.ca/qpcrreagents pour en savoir plus sur le mélange maître SYBR vert.
Applied Biosystems PowerTrack SYBR Green Master Mix Overview
Produits vedettes
Catalog Number 7180446
Catalog Number 6476575
Catalog Number 4927003