Thermo Scientific SurePac MDi Colonnes HPLC
Maximisez l’efficacité, Minimisez les interactions
Thermo ScientificMC SurePacMC Bio 550 SEC MDiMC Colonnes analytiques HPLC vous font découvrir l’avenir de la chromatographie par exclusion de taille (SEC) grâce à leur conception qui offre des performances robustes et reproductibles à haute résolution et à haut débit, afin d’accélérer votre processus d’analyse thérapeutique.
Atteignez un niveau de séparation supérieur grâce à une technologie révolutionnaire
Vous pouvez compter sur les colonnes SurePac Bio 550 SEC MDi haute performance pour améliorer votre séparation. Développées grâce à la technologie révolutionnaire MDi, elles intègrent une plateforme avancée de particules de silice monodispersées avec un matériel biocompatible et inerte pour l’exécution fiable d’une chromatographie par exclusion de taille.
- Exploitez la puissance des particules de silice monodispersées de 3 μm pour des séparations robustes, reproductibles et efficaces à haut débit, dépassant les performances des particules polydispersées traditionnelles de 5 μm
- Le matériel Bioinert élimine les interactions secondaires et optimise la récupération des échantillons
- Les ouvertures larges (550 Å) permettent la séparation des accumulations dans les virus adéno-VAAs et les grosses protéines, ainsi que la séparation des acides nucléiques en fonction de la taille
Produits en vedette
Catalog Number 03452330
Catalog Number 03452269