Solutions Thermo Scientific SureSTART de manutention d’échantillons
sure-start-sh-guide-d-fr-21-2753
Trouvez un flacon ou une plaque à puits Thermo ScientificMC SureSTARTMC pour presque tout instrument, application CPG ou HPLC/UHPLC, et budget.
Trois niveaux distincts de performance SureSTART — différenciés par compatibilité, performance, reproductibilité, et valeur de l’instrument — rendent la sélection simple, nette, et facile du bon produit.
Pourquoi choisir Thermo Scientific SureSTART?
  1. La confiance de savoir que chaque produit SureSTART subit des analyses rigoureuses selon le niveau désiré de performance
  2. La compatibilité d’instrument pour tous les autoéchantillonneurs ajoutés ou intégrés pour la chromatographie
  3. La sécurité d’échantillons et faible absorption de composés qui protègent les précieux échantillons
  4. Trois niveaux distincts de performance afin de répondre à vos besoins en matière de prix et de performance
  5. Étirez votre budget des produits consommables : plus vous achetez, plus vous économisez
Trouvez votre numéro de produit SureSTART à l’aide de notre outil de recherche croisée.
Téléchargez le catalogue SureSTART (PDF, 20,8 Mo) afin de sélectionner les produits de manutention d’échantillons qui conviennent à vos besoins.
Demandez la roue « trouvez le SKU/accès facile » afin de simplifier la recherche du bon flacon.
SureSTART Vials and Well Plates: Accurate Results Start Here
Learn more about the three distinct SureSTART performance levels differentiated by instrument compatibility, performance, reproducibility, and value.
Explorez par niveau de performance SureSTART
Explorez maintenantNiveau 1 de performanceNiveau 2 de performanceNiveau 3 de performance
 Survols des niveaux de performance
Quand utiliserProduits à coûts optimisés qui conviennent à tous les types d’instruments HPLC/UHPLC et CPG, et testés pour les analyses quotidiennesProduits à rendements élevés pour des données de CPG et HPLC/UHPLC de grande qualité avec un plan de travail sans interruptionLes plus faibles niveaux de métaux extractibles et de substances lixiviables pour sensibilité et sélectivité constantes et reproductibles, performance fiable de méthode, et sécurité et intégrité de l’échantillon; emballés dans un environnement propre
Exemple du marchéAnalyse d’aliments/universitaireSalubrité alimentaire, clinique, environnement, pharma, CQ, industriel, médecine légistePharma/biopharma, clinique, CQ pharma, -omique
Type d’instrumentVérifier la présence de composés et la quantification en utilisant les technologies de détection de core comme UV/Vis, RPD, indice de réfraction, ELSD, FLD, FID, thermo-ionique, DCE, TCD, ou FPDAnalyses de routine par systèmes SM standards à simple ou triple quadrupôleTechnologies exactes haute-résolution de masse (HRAM), comme le spectromètre de masse Thermo ScientificMC OrbitrapMC ou SM de temps de vol (ToF)/mobilité d’ionique (SMI)
Options de certificationApprouvé pour autoéchantillonneur — testé afin de livrer performance, sécurité d’échantillon, et reproductibilitéCertification selon la spécification par paramètre physiqueCertificat selon paramètres physiques :
  • • Certificat CPL/CPG en utilisant HPLC-UV ou CPG-FID
  • • Certificat SM en utilisant SM
  • • Certificat+ SM en utilisant SM, pré-nettoyé
Portfolio Thermo Scientific SureSTARTFlacons : verre, plastique, insertions
Bouchons : bouchons AVCSMC à pression
Plaques à puits : WebSealMC en plastique
Accessoires
Flacons : verre, insertions, « headspace », silanisés, EPA, certifiés par spécification
Bouchons : bouchons AVCSMC, liés, magnétiques, à pression
Trousses : EPA, scintillation, sertisseuses, outils à dessertir
Plaques à puits : WebSealMC en plastique certifié
Accessoires
Flacons : flacons SureStopMC, grade gold, « headspace », insertions fixes, micro-ressort
Bouchons : bouchons AVCSMC
Trousses certifiées : CPL/CPG, SM CERT, SM CERT+; TOC
Sertisseuses et outils à dessertir électroniques et poste de travail
Plaques à puits : plaque WebSealMC Plate+ (recouverte de verre)
Accessoires
Produits Thermo Scientific additionnels
Simplifier la sélection
Choisir le bon flacon dépend de plusieurs critères : technique (p. ex. : CPL, CPG, ou HS), fabricant de l’instrument, et selon si les composés à détecter sont sensibles à la lumière ou non (avez-vous besoin de verre transparent ou ambré?).
Demandez notre roue « trouvez le SKU/accès facile » afin de simplifier la sélection du bon flacon lorsque vous remplissez le formulaire.
  • Outil rapide de vérification qui vous aide à trouver le bon flacon pour votre type d’autoéchantillonneur
  • Un côté recommande les numéros de pièces pour les instruments de CPL, et l’autre, pour les instruments de CPG
Nos représentant(e)s Fisher Scientific sont ici pour vous aider. Découvrez comment vous pouvez étirer votre budget, ou laissez-nous vous guider afin de déterminer quelle combinaison convient le mieux aux exigences de votre application.
Communiquez avec nous
Remplissez le formulaire afin de demander notre roue « trouvez le SKU/accès facile » pour la sélection simplifiée.
* = champ obligatoire
thermo-fisher-scientific-logo-top-margin