Lyophilisateurs Labconco FreeZone pour le comptoir
labconco-free-zone-dryers-d-fr
Les lyophilisateurs LabconcoMC FreeZoneMC pour le comptoir offrent la surveillance à l’écran en temps réel des données des échantillons au moyen d’un affichage à écran tactile facile à utiliser. Ils sont conçus pour lyophiliser des charges de légères à modérées, ce qui font d’eux idéaux pour les laboratoires à faible espace au plancher.
labconco-freezone-benchtop-freeze-dryers-17-066-2983-product-image
Le système d’exploitation LabconcoMC Lyo-WorksMC qui se trouve dans votre lyophilisateur FreeZone est bien plus qu’un grand écran tactile. C’est un ensemble de contrôles puissants et de connaissances pratiques au sujet de votre processus de lyophilisation. Le système Lyo-Works vous permet de rester connecté à partir de partout avec une surveillance en temps réel des données d’échantillon et des courriels de mise à jour de l’état. Le logiciel offre l’entreposage de données et des programmes de protocoles ainsi que le transfert de données par port Ethernet et USB, donc aucun enregistreur ou ordinateur supplémentaires ne sont nécessaires.
Contactez un représentant des ventes
Remplissez le formulaire ci-dessous pour en savoir davantage au sujet des lyophilisateurs FreeZone pour le comptoir.
* = champ requis
Étape un : Information sur le compte
Étape deux : Information sur la compagnie
Troisième étape: Informations supplémentaires