Fluides frigorigènes ThermoSafe Sonoco
Blocs réfrigérants PolarPack, U-tek, et Moisture Guard
Les blocs réfrigérants PolarPackMC, U-tek et Moisture Guard offre une protection thermique pour l’expédition de produits sensibles à la température. Offerts dans un vaste choix de styles et une multitude de tailles.
Les blocs réfrigérants PolarPack standards sont une solution de rechange économique à la glace. Les matériaux à changement de phase U-tek offrent une protection qui dure plus longtemps que celle des blocs réfrigérants ordinaires pour aider à maintenir les températures critiques pendant de longues périodes. La formule unique de changement de phase est parfaite pour les produits qui nécessitent des températures de congélation ou un froid extrême, mais qui ne tolèrent pas la glace sèche ou le dioxyde de carbone. Les gels Moisture Guard comprennent un extérieur à couches multiples qui minimise la condensation à la surface et protège le produit contre les dommages causés par l’humidité. La couche extérieure garantit que le produit arrive dans le meilleur état possible en absorbant la condensation.
Briques en mousse PolarPack
Les briques en mousse semi-rigide PolarPack ne changent jamais de forme durant la congélation, la décongélation ou le transport. Ces briques en mousse conservent les configurations d’emballage choisies durant tout le trajet. Chaque brique est scellée sous vide pour des poids et des formes constants.
Bouteilles rigides PolarPack
Les bouteilles rigides en plastique ThermoSafeMC moulées par soufflage sont les blocs les plus durables. Ces bouteilles sont multifonctions, peuvent être réutilisées et résistent aux environnements d’emballage rudes des entrepôts.
Matériaux à changement de phase PureTemp Sonoco
Matériaux à changement de phase PureTemp - Les seuls matériaux à changement de phase du programme Bio Preferred du Département de l’agriculture des États-Unis qui se liquéfie ou se solidifie à des températures précises. Les PCM biologiques PureTemp sont 100 % renouvelables et écologiques. Même après des milliers de cycles thermiques, les essais ne montrent aucune dégradation thermique des PureTemp.PureTemp est conçu pour réagir à une température précise, de -40 °C à 37 °C, et pour agir dans une plage de températures très étroite. PureTemp est offert en deux formats : briques en mousse et bouteilles solides.