Emballages d'expédition isothermes Sonoco ThermoSafe
Sonoco – Emballages d'expédition isothermes
Emballages d'expédition isothermes en PSE
eps-shippers
ThermoSafeMC offre une gamme d'emballages d'expédition isothermes en PSE qui représentent une solution idéale pour la conservation et la livraison sécuritaire de la plupart des produits thermosensibles. Emballages d'expédition offerts en mousse (exclusivement) ou en carton de papier ondulé.  Épaisseur standard des parois, 1,5 pouce. Les emballages d'expédition en PSE conviennent parfaitement à des délais de livraison allant d’un à deux jours.
Explorer maintenant
Emballages d'expédition en PUR
pur-shipper
Les contenants en polyuréthane haute performance ThermoSafe répondent aux besoins des charges transportées thermosensibles les plus exigeantes. L’isolation en polyuréthane confère un pouvoir isolant supérieur aux contenants en PSE de même épaisseur. L’épaisseur des parois et la couche externe protectrice en papier ondulé de 200 livres permettent d’absorber et d’amortir les chocs survenant lors de la livraison et la manutention.  Les emballages d'expédition en PUR conviennent parfaitement à des délais de livraison allant de deux à trois jours.
Explorer maintenant
Emballages d'expédition isothermes en PIV
vip-shippers
Les emballages d'expédition isothermes en PIV haute performance ThermoSafe sont parfaitement adaptés à la livraison de produits thermosensibles de grande valeur nécessitant des délais d’acheminement plus long. Les emballages d'expédition isothermes en PIV permettent des délais d’acheminement plus longs tout en utilisant une plus faible quantité de fluide frigorigène nécessaire au maintien de la température. Les emballages d'expédition isothermes en PIV sont des emballages plus petits et plus légers qui conviennent parfaitement à des délais de livraison allant de trois à cinq jours.
Explorer maintenant