Pensez aux microplaques pour le stockage des échantillons
Les microplaques en polypropylène peuvent être la bonne alternative lorsque les tubes de stockage ou de microcentrifugation ne conviennent pas à votre application. Les microplaques peuvent être utilisées pour le stockage d’échantillons à court et à long terme ou comme intermédiaires dans la préparation d’échantillons. L’inertie du polypropylène et sa faible liaison intrinsèque offrent une grande résistance chimique et une récupération élevée pour la plupart des types d’échantillons.
L’héritage de l’innovation
Plus de 40 ans de fabrication de plastique sont à l’origine des plaques de stockage Nunc de Thermo Scientific. Les innovations développées pendant cette période comprennent la technologie des parois partagées, qui augmente le diamètre des puits, la réduction de la hauteur des plaques pour optimiser les flux de travail, et des niveaux élevés d’assurance de la stérilité (SAL 10-6).
Une résine vierge de qualité médicale spécifiquement sélectionnée est utilisée pour fabriquer les produits Nunc d’aujourd’hui afin de préserver l’intégrité de vos échantillons tout au long du flux de travail.
Options économiques
Les plaques MicroWell et DeepWell en polypropylène de 48, 96 et 384 puits sont des options économiques et fiables pour le stockage d’échantillons :
- Découverte de médicaments : criblage à haut débit et essais de faible liaison
- Biologie moléculaire et tests de diagnostic
- Détection de stupéfiants
- Traitement des échantillons pour les applications génomiques
Formats de scellage
Les plaques de traitement et de stockage d’échantillons Thermo Scientific sont conçues pour fonctionner avec plusieurs formats de scellage, y compris les tapis de capuchon en élastomère thermoplastique (TPE), les scellés adhésifs et les scellés thermiques. Choisissez des options de scellage qui préservent l’intégrité du contenu et vous permettent de stocker, de récupérer et de manipuler vos échantillons en toute confiance.
Tapis protecteur
Les tapis de bouchons pour plaques Nunc 96 puits en polypropylène sont conçus pour protéger le contenu de l’évaporation, de la contamination extérieure et de la contamination croisée des puits pendant le stockage, quelle que soit la température. Choisissez le format perforable pour un accès sécurisé et répété. Les tapis à bouchons sont compatibles avec le dispositif Thermo Scientific SuperSealer.
Films, feuilles et rubans d’étanchéité
Rubans d’étanchéité Nunc de Thermo Scientific minimisent l’évaporation et protègent les échantillons de la contamination et des déversements. Les scellés adhésifs conviennent aux applications de PCR, qPCR, fluorescence, luminescence, culture cellulaire et ELISA, ainsi qu’au stockage général des échantillons.
Scellage à chaud
Le scellage à chaud Thermo Scientific Abgene est disponible en feuilles et peut être utilisé avec le Thermo Scientific ALPS 50 V et autres appareils de débit supérieur. Les rouleaux peuvent fournir jusqu’à 5000 soudures lorsqu’ils sont utilisés avec les scelleuses ALPS 3000 et ALPS 5000. Utilisez des feuilles, des films et des rubans pour fixer les échantillons dans des microplaques en PP, PS, PE et COC pour la PCR, la qPCR, l’ELISA, le stockage à long terme et la mise en trousse (kitting).
Couvercles pour plaques
Les couvercles universels Nunc pour le stockage et les microplaques sont disponibles avec des anneaux de condensation, des barrières d’évaporation et des caractéristiques compatibles avec l’automatisation.
Considérations relatives à la sélection des microplaques
| Caractéristiques | Facteur |
|---|---|
| Nombre de puits : 48, 96 ou 384 | Volume de l’échantillon et efficacité de l’essai |
| Forme des puits : Carré ou rond | Exigences en matière de mélange et de récupération des échantillons |
| Fond du puits : V vs U | Utilisation de billes magnétiques et récupération d’échantillons |
| Hauteur de la plaque : Petite vs grande | Exigences en matière de stockage et systèmes automatisés |
| Stérile vs non stérile | Degré d’exposition de l’échantillon dans le flux de travail |
Considérations relatives aux applications
| Caractéristiques | Facteur |
|---|---|
| Compatibilité des équipements | Force centrifuge, style d’aimant et taille de l’embout de la pipette |
| Exigences spécifiques à l’application | Couvercles, scellés adhésifs ou thermiques et tapis de bouchage |
| Conditions de stockage | Température et durée |
| Storage Conditions | Temperature and duration |
Communiquez avec votre représentant(e) Fisher Scientific pour en savoir plus et pour choisir les meilleures microplaques pour vos besoins en matière d’entreposage d’échantillons.