Connexion des données de laboratoire pour accélérer le développement
La cryoconservation est vitale pour la thérapie cellulaire et génique (CGT) ainsi que pour les installations de mise en banque de matériel biologique qui modifient, stockent ou distribuent des cellules. Le contrôle de la vitesse de congélation des échantillons permet d’obtenir une meilleure viabilité cellulaire lorsque l’échantillon est décongelé. Pour préparer en toute sécurité les échantillons pour un stockage à très basse température, un congélateur à débit contrôlé peut aider à déplacer les échantillons à franchir le seuil de chaleur latente de fusion.
Répondre à des besoins qui évoluent
Pour la thérapie cellulaire et génique ainsi que pour les biobanques, la collecte de données sur l’état des échantillons permet la traçabilité, la standardisation et la documentation des échantillons, opérations nécessaires à une collaboration réussie. À mesure que les chercheurs modernisent leurs installations et étendent la connexion des opérations aux systèmes de gestion de l’information des bâtiments, la connectivité des équipements de laboratoire offre de nombreux avantages.
À l’heure où la recherche en thérapie cellulaire et génique passe à la mise à l’échelle ou à la production et où des processus de BPF sont établis, il devient plus important d’échanger les renseignements au sein de l’équipement, entre les équipements, et des équipements vers les systèmes où les données peuvent être stockées et accessibles en toute sécurité.
Dans un système de commande, il y aura toujours des règles entre différents niveaux pour connecter, trouver et lire des données en tant que renseignements. Pour les laboratoires, cela peut créer un réel avantage lors de la mise à l’échelle pour la production de BPF et transformer les méthodes manuelles en sorties automatiques documentées provenant de plusieurs machines.
Qu’est-ce que l’OPC UA?
OPC UA est l’acronyme de Open Platform Communications Unified Architecture (Architecture unifiée de communication à plateforme ouverte), qui permet un échange standardisé de renseignements. L’OPC UA est un protocole bien organisé et défini pour l’interopérabilité des instruments et fournit une sécurité des données, une variabilité d’échelle et la flexibilité nécessaire pour travailler sur plusieurs plateformes de systèmes d’exploitation lors de la transformation des données en renseignements. Dans les paramètres industriels, l’OPC UA offre aux utilisateurs finaux des blocs de construction qui s’intègrent dans les flux de travail de leur système de commande.
L’OPC UA est facile à adopter, mais il requiert la même prise en compte des besoins futurs que celle que nous attribuons au potentiel d’utilisation des échantillons biologiques pour la découverte ou les thérapies.
Congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific CryoMed
Le congélateur à débit contrôlé CryoMed est doté de la fonctionnalité d’OPC UA afin d’améliorer la connectivité et de permettre un échange de données efficace en toute sécurité. Il s’agit de l’un des premiers produits de cryoconservation à répondre aux exigences de la FDA (21 CRF Partie 11) pour les archives électroniques.
Les congélateurs CryoMed peuvent s’intégrer et communiquer avec vos programmes actuels pour aider à améliorer l’efficacité. Le logiciel d’interface utilisateur mis à jour de CryoMed nécessite des noms d’utilisateur uniques avec des mots de passe. Il définit des rôles d’utilisateur et conserve l’audit et les journaux d’événements. L’OPC UA dispose également d’une sécurité intégrée dans ses protocoles pour le contrôle d’accès, l’authentification et le chiffrement.
Utilisez le congélateur à débit contrôlé par l’OPC UA de CryoMed avec les plateformes CryoExtra et CryoPlus pour un système complet afin de préparer et de stocker les échantillons et les thérapies à des températures très basses.
Soutenir aujourd’hui, développer pour demain
Face à l’augmentation des dépenses, nous savons que vous espérez préparer vos opérations pour l’avenir en intégrant la planification de la durabilité dans vos objectifs. Nous pensons également à l’avenir en ajoutant l’OPC UA à davantage d’équipements et d’instruments afin de faciliter l’échange de données conformes et contextualisées, tout en maintenant la qualité à moindre coût.
Thermo Fisher Scientific s’efforce d’être à la pointe de l’innovation pour vous aider à réussir. Nous investissons dans la recherche et le développement, et nous comptons sur vos commentaires pour déterminer les mises à jour à entreprendre pour rester à jour avec l’évolution rapide de la technologie.
Les laboratoires du futur seront capables de tirer parti des renseignements de la machine pour l’analyse prédictive et la modélisation des données afin de déterminer les meilleurs chemins vers le succès.