Trouver des solutions de stockage froid
Les matériels biologiques jouent un rôle critique dans la découverte de nouvelles thérapeutiques et la gestion de la santé publique. Au vingtième siècle, les petites molécules chimiques étaient la clé dans les traitements médicaux. Aujourd’hui, les thérapeutiques avancées font intervenir des anticorps, des cellules, des tissus et d’autres substances biologiques.
Ce virage de la chimie vers la biologie représente une nouvelle ère. Toutefois, les matériels biologiques peuvent se dégrader; ils peuvent perdre leur structure et leur fonction avec le temps ou par les températures auxquelles ils sont exposés. Maintenir des températures appropriées dans le court et le long terme est crucial pour préserver la fonctionnalité biologique.
Réfrigérateurs et congélateurs pour laboratoires Thermo Scientific
Les unités d’entreposage frigorifique fabriquées pour l’utilisation en laboratoire ou médicale sont conçues pour limiter les variations de température et maintenir les variations de crête, l’uniformité de température et la récupération de la température porte ouverte. Les réfrigérateurs et les congélateurs commerciaux ne sont pas conçus en tenant compte de ces considérations.
S’il est vrai que les unités d’entreposage frigorifique vendues au détail sont moins dispendieuses, elles peuvent présenter une dérive de température, avoir des zones chaudes et froides à l’intérieur de la caisse et prendre plus de temps pour retourner à la température de consigne si elles sont ouvertes souvent. La cartographie de la température interne d’un réfrigérateur vendu au détail de 20 pieds cubes a montré une variation de crête (la déviation de la température la plus basse à la température la plus élevée) de -5,5 °C à +5,5 °C. En comparaison, la variation de crête d’un réfrigérateur de laboratoire haute performance de 30 pieds cubes était considérablement inférieure : -2 °C à +1,3 °C.
Les réfrigérateurs et les congélateurs de qualité commerce au détail ne sont généralement pas testés pour satisfaire aux normes de sécurité des laboratoires comme la norme UL 61010. Parce qu’ils ne sont pas recommandés pour une utilisation en laboratoire, les compagnies d’assurance peuvent refuser les réclamations de défaillance ou de dommages manifestes aux échantillons.
Quelles sont vos exigences?
Il existe un grand choix de réfrigérateurs et de congélateurs sur le marché aujourd’hui. Posez-vous les questions suivantes pour déterminer le meilleur équipement d’entreposage frigorifique pour vos besoins :
- Quels produits seront entreposés? Les produits, sont-ils critiques ou sensibles à la température?
- Quel réglage de température et quelle performance assureront la stabilité de l’échantillon ou du produit?
- Combien d’espace est requis pour éviter l’encombrement?
- L’accès aux échantillons ou aux produits nécessite-t-il des verrous ou de la sécurité?
- Quelles normes réglementaires ou de conservation doivent être respectées?
- L’équipement doit-il être qualifié ou validé?
Les données de performance peuvent aussi vous aider à déterminer quelle unité convient à votre application. Les fiches techniques contiennent des données essentielles concernant :
- La variation de crête du point de consigne — la différence entre la température la plus élevée et la température la plus basse observée pendant les essais de porte fermée de l’unité
- L’uniformité — la différence maximale de température entre toutes les mesures à un moment donné; généralement indiquée comme l’uniformité moyenne
- La stabilité — la différence maximale de température pour un emplacement en particulier pendant le cycle d’essai; généralement indiquée comme la stabilité moyenne
- Récupération après ouverture de porte d’une minute — le temps requis pour atteindre les points de consigne de départ après avoir laissé la porte ouverte pendant une minute
Trouvez vos solutions de stockage froid
Thermo Fisher Scientific offre plusieurs gammes de réfrigérateurs et de congélateurs biomédicaux avec différentes fonctions et différents niveaux de performance.
Les réfrigérateurs et les congélateurs de la série TSG de Thermo Scientific sont conçus pour les applications à usage général avec des réactifs, des médias et des protéines semi-critiques et d’autres échantillons et produits. Les unités de la série TSG sont aussi certifiées Energy Star.
Les réfrigérateurs et les congélateurs haute performance certifiés Energy Star de la série TSX de Thermo Scientific sont essentiels pour les laboratoires qui travaillent avec des vaccins, des enzymes, des composés de chimiothérapie et pharmaceutiques et d’autres échantillons et produits sensibles à la température.
Les congélateurs de la série TSX sont offerts avec des fonctions de dégivrage automatique ou manuel. Les modèles avec dégivrage automatique utilisent une circulation forcée de l’air pour offrir une meilleure uniformité de la température et maintenir la température près de -30 °C pour minimiser les répercussions des cycles de dégivrage. Choisissez les congélateurs à dégivrage manuel pour l’entreposage d’enzymes et d’autres produits biologiques qui ne tolèrent pas les variations de température. Leurs bobines de réfrigération sont situées à l’intérieur des parois de la caisse pour offrir un contrôle et une stabilité de la température partout dans la chambre.
Chaque laboratoire, flux de travail et type d’échantillon a des besoins et des exigences spécifiques. L’utilisation de réfrigérateurs et de congélateurs appropriés est critique pour vos échantillons, matériels biologiques et vaccins. Les réfrigérateurs et les congélateurs de laboratoire sur mesure peuvent vous offrir le contrôle de température précis dont vous avez besoin pour vos précieux échantillons, vaccins et autres matériaux de développement pharmaceutique.
De la préparation jusqu’à l’entreposage et la décongélation, vous pouvez avoir confiance et être conforme autant sur papier que dans la pratique. Thermo Fisher Scientific offre de l’entreposage à des températures froides variant de -196 °C à +4 °C pour vous aider à trouver les bonnes solutions pour chaque étape de votre flux de travail.
Visitez fishersci.ca/acceleratingscience pour découvrir les offres spéciales sur l’équipement et les consommables de Thermo Scientific.
Contenu fourni par :
Gamme de produits | TSX | TSG | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Réfrigérateurs | Congélateurs | Congélateurs à dégivrage manuel | Refridgerators | Auto-Defrost Freezers |
Plage de température | De 2 °C à 8 °C, point de consigne 5 °C | De -35 °C à -15 °C, point de consigne -30 °C | De -35 °C à -15 °C, point de consigne -20 °C | de 2 à 10 °C | De -12 °C à -30 °C |
Tailles | 12, 23, 30, 45, 50 pi³ | 23, 30 pi³ | 12, 25, 30, 45, 49, 72 pi³ | 25, 49 pi³ | |
Sécurité | Alarmes haute / basse, verrous, contacts à distance | Alarmes haute / basse, verrous, contacts à distance | |||
Durabilité | Certifié Energy Star, conforme à la SNAP des États-Unis | Certifié Energy Star, conforme à la SNAP des États-Unis | |||
Applications | Biologie, trousses de diagnostic et réactifs, enzymes, essais industriels, biologie moléculaire, vaccins et pharmaceutiques, applications cliniques, colonnes, thérapie cellulaire et génétique | Biologie, trousses de diagnostic et réactifs, essais industriels, biologie moléculaire, applications cliniques, colonnes |
Contenu fourni par :