La nouvelle Transferpette S : Une solution parfaite pour toutes les mains
Découvrez à quel point le pipetage peut être simple, facile et efficace avec la nouvelle Transferpette S. Conçue avec des matériaux de haute qualité, une finition de précision et la qualité de la fabrication allemande, la gamme de pipettes à déplacement d’air Transferpette S offre une multitude de fonctionnalités actualisées :
- La poignée a été conçue pour un meilleur ajustement dans les mains gauche et droite de toutes les tailles
- Toutes les fonctions (réglage du volume et verrouillage, pipetage et éjection de la pointe) peuvent être actionnées facilement d’une main, sans changer de position
- Des forces de fonctionnement faibles, une course de pipetage courte et un montage et une éjection faciles de la pointe assurent un pipetage confortable
- Le réglage du volume est simple et rapide grâce à un affichage du volume à quatre chiffres toujours visible, avec une molette facile à utiliser pour sélectionner rapidement le volume désiré
- Le mécanisme de protection de changement de volume actionné par le pouce empêche un changement de volume accidentel pendant le pipetage pour une fiabilité accrue et une meilleure reproductibilité
- Les garnitures de pipettes à code de couleurs simplifient le choix des pipettes et des pointes
- Des modèles à canal simple et multiple sont offerts, ainsi que des ensembles avec des plages de volume de 0,1 µl à 10 ml
- Toutes les pipettes Transferpette S sont fabriquées en matériaux résistants aux UV et peuvent être autoclavées à plusieurs reprises à 121 °C pour la décontamination
Les modèles à canal simple bénéficient d’une garantie de trois ans et sont dotés d’un axe plus fin qui s’adapte aux récipients étroits, y compris tubes coniques de 15 ml, boîtier conçu pour un nettoyage facile et cônes de pointes conçus pour s’adapter à la plupart des marques de pointes de pipettes de qualité. Le boîtier inférieur peut être facilement démonté sans outils pour le nettoyage et l’entretien. Un modèle spécial « sous-micro » offre une précision inégalée dans la plage de 0,1 à 1 µl, et 10 modèles à volume réglable couvrent la plage de 0,1 µl à 10 ml. Dix pipettes de cinq tailles couvrent la plage de volumes de 0,5 à 300 µl. Huit modèles différents à volume fixe sont également offerts.
Les pipettes multicanaux sont offertes en modèles 8 et 12 canaux. La conception brevetée du cône de pointe permet à l’utilisateur de retirer facilement les cônes individuels pour les nettoyer ou les remplacer en laboratoire, ce qui réduit les temps d’arrêt. La conception avancée du joint torique et l’éjecteur de pointe étagé améliorent l’ajustement de la pointe et réduisent davantage les forces de montage et d’éjection de la pointe.
En plus des pipettes Transferpette S, BrandTech propose une gamme complète de produits de manipulation de liquides, y compris la nouvelle pipette à répétition tactile HandyStep. La pipette tactile HandyStep est dotée d’une interface à écran tactile avec commande intuitive par menus et fonction d’aide intégrée. Les modes de fonctionnement incluent la distribution multiple, la distribution automatique et le pipetage. L’éjection automatique des pointes simplifie l’utilisation, et des modes supplémentaires sont également disponibles : distribution séquentielle, aspiration multiple et titration.
![BrandTech logo_2c.Reg.FINAL [Converted] BrandTech logo_2c.Reg.FINAL [Converted]](/ca/fr/publications/lab-reporter/2020/issue-4/the-new-transferpette-s-a-perfect-fit-for-every-hand/jcr%3acontent/content-par-main/columncontrol_d5f1/colPar2/imageandrte_e208.img.png/1680531511292.png)