Peser de la bonne façon avec les solutions de pesée Excellence
La pesée est souvent la première étape de nombreuses procédures analytiques, et toute erreur dans la mesure du poids peut donc nuire à toute l’analyse.
Une pesée correcte implique de suivre les procédures et les directives pour la sélection, l’installation et l’utilisation appropriées de la balance afin de minimiser l’incertitude des résultats.
Défis potentiels
Problème : courants d’air Les courants d’air peuvent provoquer des glissements et nuire à la précision. Les sources fréquentes de courants d’air en laboratoire comprennent les armoires de sécurité et les hottes, l’ouverture et la fermeture des portes et des fenêtres, les enceintes de biosécurité et les unités de climatisation.
Solution: Les plateaux de pesée intelligents de METTLER TOLEDO vous permettent de peser sans paravent et sont compatibles avec les balances de précision et d’analyse XPR et XSR.
Problème : compétence de l’utilisateur Les utilisateurs ont des techniques et des niveaux de compétence différents en matière de manipulation des échantillons et d’utilisation de la balance, ainsi que des connaissances différentes en ce qui concerne l’application et l’interprétation des procédures normalisées de pesée.
Solution: : Le fabricant METTLER TOLEDO ne se contente pas de fournir les outils appropriés pour le travail, il offre également une formation approfondie et le soutien d’experts de l’industrie. Le logiciel LabX pour la normalisation des flux de travail, la traçabilité ainsi que la gestion et l’intégrité des données est également essentiel au succès des utilisateurs.
Problème : vibrations Plus la précision de lecture est fine, plus une balance est sensible aux vibrations externes. Les sources courantes de vibrations en laboratoire comprennent les autres équipements et instruments, la circulation des travailleurs, etc
Solution: Le choix d’un emplacement avec un minimum de vibrations est essentiel et, idéalement, le plan de travail ne devrait pas être fixé au mur. Utilisez plutôt une table de pesée spéciale, comme une table ou une dalle en marbre, ou une table pour balance de METTLER TOLEDO.
Problème : charges électrostatiques Principale source cachée d’erreurs de pesée, les charges électrostatiques sont générées par la friction lors du séchage d’un bécher en verre, de l’utilisation de gants jetables et de plastique, et du remplissage d’un récipient de tare.
Solution: Les balances d’analyse XPR peuvent détecter et éliminer les charges électrostatiques sur un échantillon et un récipient. La fonction StaticDetect détecte les charges, qui sont éliminées par le module d’ionisation intégré. Un ancien modèle et des options externes sont également offerts.
Pour en savoir plus et inviter l’excellence dans votre laboratoire dès aujourd’hui, visitez le fishersci.com/mettlertoledo ou le fishersci.ca/mettlertoledo.