accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 75181-08-7

CH3CH3CH3CH3CH3CClClClHf

CAS RN 75181-08-7

IUPAC Nor: cyclopenta-1,3-dien-1-ide hafnium trichloride pentamethanide
Synonymes: cyclopenta-1,3-dien-1-ide hafnium trichloride pentamethanide
Poids moléculaire (g/mol): 425.11
Formule moléculaire: C10H20Cl3Hf
InChi Key: DROXWYIBBCYOSR-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf].C1C=CC=[C-]1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats