accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOH(S)NH(S)OH(R)FO(S)FOH

CAS RN 152520-56-4

IUPAC Nor: hydrogen (1S)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-{[(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino}ethan-1-ol chloride
Synonymes: hydrogen (1S)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-{[(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino}ethanol chloride
Poids moléculaire (g/mol): 441.9
Formule moléculaire: C22H26ClF2NO4
InChi Key: JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
SMILES: [H+].[Cl-].O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1)[C@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1
Couleur 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats