2 pour 1 sur bouillons et cocktails à scintillation liquide
Achetez l’un des bouillons ou cocktails à scintillation liquide MP BiomedicalsMC indiqués ci-dessous et obtenez une deuxième bouteille du même produit sans frais supplémentaires.
Caractéristiques et avantages
MP Biomedicals est très bien connu pour ses milieux de croissance de grande qualité en diverses formulations pour tous les biologistes moléculaires. Ils se spécialisent dans les formulations pour levures et bactéries et offrent plus de 1000 recettes et variations.
Les cocktails à scintillation liquide de MP Biomedicals incluent :
- CytoScint-ES : pour le comptage une étape avec filtre ou les échantillons qui contiennent de 1 à 15 % de teneur en eau
- EcoLume : pour les échantillons qui contiennent des teneurs en eau modérées ou grandes (40 % v/v) ou de fortes concentrations en ions
- Ecolite(+) : pour les applications avec échantillons aqueuses où la capacité de chargement d’échantillon et l’efficacité de comptage du tritium améliorée sont exigées
- Universol-ES : pour les échantillons aqueux (0 à 15 %), fortes concentrations ioniques ou pour la chimiluminescence contrôlée avec forte efficacité du tritium
Produits admissibles
Conditions
L’offre est valide jusqu’au 31 janvier 2018.
Pour les clients Healthcare, veuillez noter que la valeur de l’offre/des offres que le client/la cliente peut recevoir du fabricant dans le cadre de ce programme est un « rabais ou autre réduction de prix » au client selon la section 1128B(b)(3)(A) de la Loi de la sécurité sociale [42 U.S.C. 1320a-7b(b) (3)(a)]. Par conséquent, le client/la cliente doit divulguer cette remise ainsi que tout autres rabais ou remise reçus dans le cadre de ce programme ou tout autre programme fédéral ou provincial/d’état qui offre un remboursement de coûts ou de frais au client pour l’achat de produits ou services achetés dans le cadre de ce programme. En participant à cette promotion, vous garantissez que vous n’êtes pas praticien(ne) ou professionnel(le) de la santé selon les définitions du code de réglementation du Massachusetts, 105 CMR 970 ou professionnel(le) de la santé selon la définition de 18.V.S.A. §4631 ou professionnel(le) de la santé tel que défini par toute réglementation similaire au niveau fédéral, provincial ou local.